missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASCL1/Mash1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-99418AF700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ASCL1/Mash1 Polyclonal antibody specifically detects ASCL1/Mash1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
| ASCL1/Mash1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Alexa Fluor 700 | |
| achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 1, achaete-scute complex homolog 1 (Drosophila), achaete-scute complex-like 1 (Drosophila), achaete-scute homolog 1, ASH-1, ASH1MASH1, BHLHA46, bHLHa46achaete-scute complex-like 1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, hASH1, HASH1achaete scute protein | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ASCL1/Mash1 | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 429 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu