Learn More
Sartorius™ Papiers filtres quantitatifs sans cendres de qualité 390
Utilisé pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression.
Marque: Sartorius™ FT-2-103-580580
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- 100 % linters de coton
- Sans cendres (teneur en cendres de ≤0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Feuille | |
3 à 5 μm | |
Conviennent aux analyses quantitatives, filtration par entonnoirs Buchner, par pression ou sous vide | |
Lot de 100 | |
Papier filtre quantitatif | |
580 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
100 μm/s | |
390 | |
0,16 mm | |
580 mm |