missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aspartate Transaminase Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-78089UV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Aspartate Transaminase Polyclonal antibody specifically detects Aspartate Transaminase in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| Aspartate Transaminase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| aspartate aminotransferase, cytoplasmic, CASPAT | |
| Aspartate Transaminase Antibody was produced by repeated immunizations with Aspartate Transaminase from pig heart. (Uniprot: P00503) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Pig | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Sheep | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| 396967 | |
| Store at 4C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu