Learn More
Saint-Gobain Connecteur de tube coudé mâle en PFA AstiPure™ série RF2
36.25€ - 40.15€
Spécification
Type de produit | Connecteur mâle pour tube coudé |
---|---|
Matériau | PFA |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Taille du port | 13 mm |
Diamètre du filetage | NPT 1/4 po |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11944099
|
Saint-Gobain
RF20613 |
42 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11924149
|
Saint-Gobain
RF20413 |
38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Raccord flare PFA fileté• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Raccord PTFE PFA coudé fileté MNPT
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Connecteur mâle pour tube coudé | |
1/boîte | |
NPT 1/4 po |
PFA | |
13 mm |