Learn More
Saint-Gobain Raccords d’union en T en PFA AstiPure™ série TP1
Marque: Saint-Gobain TP10608
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
Raccord flare PFA tube à tube• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Pression maximale: voir tableau ci-contre
• Températured'utilisation: voir tableau ci-contre
• Raccord PFA en T
• Raccord
Spécification
Raccords de la jonction en T | |
PFA | |
Pour tubulure de 6 x 8 mm de diamètre | |
45 mm |
5 mm | |
71 mm | |
1/boîte |