Learn More
Saint-Gobain Raccords d’union en T en PFA AstiPure™ série TP1
Marque: Saint-Gobain TP10406
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Raccord flare PFA tube à tube• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Pression maximale: voir tableau ci-contre
• Températured'utilisation: voir tableau ci-contre
• Raccord PFA en T
• Raccord
Spécification
Raccords de la jonction en T | |
PFA | |
Pour tubulure de 4 x 6 mm de diamètre | |
38 mm |
4 mm | |
62 mm | |
1/boîte |