Learn More
Étalon de la méthode ASTM D3710-16 composants, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| P-Xylène | 106-42-3 | 14% (p/p) |
| Toluène | 108-88-3 | 11,6 % (w/w) |
| 2-Méthylbutane | 78-78-4 | 10,5% (w/w) |
| n-heptane | 142-82-5 | 10,5% (w/w) |
| n-Pentane | 109-66-0 | 8,1% (w/w) |
| 2,4-Diméthylpentane | 108-08-7 | 5,8% (w/w) |
| 2-méthylpentane | 107-83-5 | 5,8 % (w/w) |
| n-Hexane, pour analysis | 110-54-3 | 5,8 % (w/w) |
| n-Octane | 111-65-9 | 5,8 % (w/w) |
| N-propylbenzène | 103-65-1 | 4,7% (w/w) |
| n-butylbenzène | 104-51-8 | 3,5% (w/w) |
| n-Décane | 124-18-5 | 3,5% (w/w) |
| n-Dodécane | 112-40-3 | 3,5% (w/w) |
| n-Pentadécane | 629-62-9 | 2,3% (w/w) |
| n-Tétradécane | 629-59-4 | 2,3% (w/w) |
| n-Tridécane | 629-50-5 | 2,3% (w/w) |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ASTM Method D3710 Standard |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | ASTM Method D3710 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | Neat |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ASTM-D3710
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: propylbenzene, toluene, p-xylene, heptane, isopentane, pentane, 2,4-dimethylpentane, n-hexane, hexan
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de la méthode ASTM D3710-16 composants, SPEX CertiPrep™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu