Learn More
ATF3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | ATF3 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18614282
|
Novus Biologicals
NBP2-92616-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18641122
|
Novus Biologicals
NBP2-92616-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ATF3 Polyclonal antibody specifically detects ATF3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| ATF3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Transcription Factors and Regulators | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 467 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| activating transcription factor 3cAMP-dependent transcription factor ATF-3, ATF3deltaZip2, ATF3deltaZip2c, ATF3deltaZip3, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-181 of human ATF3 (NP_001665.1). MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |