Description
- L’ajustement cintré permet une rétroaction tactile lors de l’assemblage de petits morceaux
- Le revêtement en mousse NBR est résistant à l’abrasion et améliore la préhension dans des environnements secs ou légèrement humides
- La coque résistante aux saletés est idéale pour les tâches mécaniques
- Certifiés par la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
| Applications | Industrie |
| Coating Material | Mousse NBR |
| Couleur | Gris, Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Élasthanne, PA |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |