Description
- Matériau extérieur en polyamide et élasthanne
- Revêtement robuste en mousse NBR
- Bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement en mousse NBR robuste
- Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Ajustement parfait grâce à la conception “Slim-fit” et à l’élasthanne dans la doublure
- Gants de sécurité avec manchette à maille
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388 (4 1 2 2 X) |
| Coating Material | Mousse NBR |
| Couleur | Gris, Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Élasthanne, PA |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 11 |