Learn More
uvex Gants de sécurité Athletic D5XP
Les gants de protection anti-coupures Uvex Athletic D5 XP bénéficient d’une protection contre les coupures D de haut niveau et d’un joint de pouce renforcé.
123.00€
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388 (4 X 4 3 D) |
|---|---|
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris, Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17747559
|
uvex
6003006 |
6 |
123.00€
10 paires |
Expédition estimée: 13-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17757559
|
uvex
6003007 |
7 |
123.00€
10 paires |
Expédition estimée: 13-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17767559
|
uvex
6003008 |
8 |
123.00€
10 paires |
Expédition estimée: 13-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17777559
|
uvex
6003009 |
9 |
123.00€
10 paires |
Expédition estimée: 13-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17787559
|
uvex
6003010 |
10 |
123.00€
10 paires |
Expédition estimée: 13-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17797559
|
uvex
6003011 |
11 |
123.00€
10 paires |
Expédition estimée: 13-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Matériau extérieur en HPPE, acier et polyamide / élasthanne
- Revêtement en mousse micro-NBR sur la paume et les bouts de doigts
- Protection renforcée contre les coupures (niveau D)
- Grande résistance chimique
- Bonne prise sur les pièces sèches et (légèrement) huileuses / humides
- Gants de sécurité souples à parfait ajustement
- Bonne sensation tactile
- Gants de sécurité avec manchette à maille et joint de pouce renforcé
Spécification
| EN 388 (4 X 4 3 D) | |
| Gris, Noir | |
| Oui | |
| Gants résistants aux coupures |
| Mousse nitrile | |
| Ambidextres | |
| HPPE, Fibre d'acier, Nylon, Élasthanne |