Description
- Matériau extérieur en polyamide et élasthanne
- Revêtement en micromousse mat, à pores ouverts et particulièrement résistante à l’abrasion
- Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Ajustement parfait grâce à la conception “Slim-fit” et à l’élasthanne dans la doublure
- Grande respirabilité grâce au revêtement à pores ouverts, qui réduit la transpiration à l’intérieur des gants de sécurité
- Gants de sécurité avec manchette à maille
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388 (4 1 3 1 X) |
| Coating Material | Mousse de nitrile |
| Couleur | Bleu, Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Élasthanne, PA |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 6 |
| Norme EN388 | 4132X |
| Afficher plus |