missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atlantic Blue™ Anti-Mouse CD16/32 (93), Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech AB-65057-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The CD16/32 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with vh81x tg b cells and t220 stromal cell line of mouse CD16/32. This antibody recognizes mouse antigen. The CD16/32 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is atlantic blue™.Spécification
| CD16/32 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| Rat | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 14130 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| 93 | |
| Atlantic Blue | |
| VH81X Tg B cells and T220 stromal cell line | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Flow Antibody | |
| IgG2a λ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu