missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATP Citrate Lyase Antibody (OTI3G8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-70073CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ATP Citrate Lyase Monoclonal antibody specifically detects ATP Citrate Lyase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| ATP Citrate Lyase | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| ACLEC 2.3.3.8, ATP citrate lyase, ATP citrate synthase, ATP-citrate (pro-S-)-lyase, ATP-citrate synthase, ATPCL, Citrate cleavage enzyme, CLATP | |
| Full length human recombinant protein of human ACLY (NP_001087) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 47 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OTI3G8 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu