missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP5D Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18662392 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18662392 0.02 mL 0.02mL
18646972 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18662392 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2925920.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP5D Polyclonal antibody specifically detects ATP5D in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ATP5D
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène ATP synthase subunit delta, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta subunit, F-ATPase delta subunit, mitochondrial ATP synthase complex delta-subunit precusor, mitochondrial ATP synthase, delta subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-168 of human ATP5D (NP_001678.1). MLPAALLRRPGLGRLVRHARAYAEAAAAPAAASGPNQMSFTFASPTQVFFNGANVRQVDVPTLTGAFGILAAHVPTLQVLRPGLVVVHAEDGTTSKYFVSSGSIAVNADSSVQLLAEEAVTLDMLDLGAAKANLEKAQAELVGTADEATRAEIQIRIEANEALVKALE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 513
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.