Learn More
ATP6V1E1 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498084 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498084 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498084 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338049F
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
ATP6V1E1 Polyclonal antibody specifically detects ATP6V1E1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ATP6V1E1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène ATP6E2ATP6V1E, ATP6E31kDa subunit, ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) 31kD, ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E isoform 1, ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E1, H+-transporting ATP synthase chain E, vacuolar, p31, Vacuolar proton pump subunit E 1, V-ATPase 31 kDa subunit, V-ATPase subunit E 1, V-ATPase, subunit E, Vma4, V-type proton ATPase subunit E 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 77-226 of human ATP6V1E1 (NP_001687.1).,, Sequence:, NQARLKVLRARDDLITDLLNEAKQRLSKVVKDTTRYQVLLDGLVLQGLYQLLEPRMIVRCRKQDFPLVKAAVQKAIPMYKIATKNDVDVQIDQESYLPEDIAGGVEIYNGDRKIKVSNTLESRLDLIAQQMMPEVRGALFGANANRKFLD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 529
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG