Learn More
Invitrogen™ ATP7B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ PA5122223
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17713624
  • 180.00€ / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the P-type cation transport ATPase family and encodes a protein with several membrane-spanning domains, an ATPase consensus sequence, a hinge domain, a phosphorylation site, and at least 2 putative copper-binding sites. This protein functions as a monomer, exporting copper out of the cells, such as the efflux of hepatic copper into the bile. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms with distinct cellular localizations, have been characterized. Mutations in this gene have been associated with Wilson disease (WD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATP7B
Polyclonal
Unconjugated
Atp7b
Atp7a; ATP7B; ATPase copper transporting beta; ATPase, Cu(2+)- transporting, beta polypeptide; ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide; ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide (same as Wilson disease); copper pump 2; Copper-transporting ATPase 2; Hts; PINA; PINA gene, promoter; pineal night-specific ATPase; PWD; RP11-327P2.1; RP11-327P2.3; toxic milk; tx; WC1; WD; Wilson disease-associated protein; wilson disease-associated protein homolog; Wilson protein; Wnd; WND/140 kDa
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
540
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
P35670
Atp7b
Thr59-Val426 (Accession P35670), with N-terminal His Tag.
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt