missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP9A Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Code produit 30600043 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30600043 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30600043 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347912DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP9A Polyclonal antibody specifically detects ATP9A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ATP9A
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ATPase class II type 9A, ATPase type IV, phospholipid-transporting (P-type), ATPase, class II, type 9A, ATPIIAphospholipid-transporting ATPase IIA, EC 3.6.3, EC 3.6.3.1, KIAA0611probable phospholipid-transporting ATPase IIA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène ATPase, class II, type 9A. (Uniprot# O75110)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10079
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.