missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATRIP Antibody (OTI1G6), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-72270F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ATRIP Monoclonal antibody specifically detects ATRIP in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| ATRIP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI1G6 | |
| Western Blot | |
| AGS1, ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein, ATR-interacting protein, DKFZp762J2115, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-309 of human ATRIP(NP_569055) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair | |
| 84126 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu