missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATXN2L Rabbit anti-Human, Mouse, Proteintech
Rabbit PolyClonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ATXN2L |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803325
|
Proteintech
24822-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893315
|
Proteintech
24822-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes an ataxin type 2 related protein of unknown function. This protein is a member of the spinocerebellar ataxia (SCAs) family, which is associated with a complex group of neurodegenerative disorders. Several alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
ATXN2L | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q7TQH0, Q8WWM7 | |
11273, 233871 | |
ATXN2L Fusion Protein Ag20581 | |
Primary | |
-20°C | |
ATXN2L |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A2D, A2LG, A2LP, A2RP, Ataxin 2 domain protein, ataxin 2 like, Ataxin 2 like protein, Ataxin 2 related protein, ATXN2L | |
Atxn2l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |