Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ FFP1-FFP3
Code produit. 10116544
Click to view available options
Type de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Facteur de protection assigné (APF):
4
10
20
Modèle:
9310, 3-panel
9312, 3-panel
9320, 3-panel
9322+ P2 avec valve, 3-panel
9322+, 3-panel
9330+ P3, 3-panel
9330, 3-panel
9332+ P3 avec valve, 3-panel
PF9312, 3-panel
PF9320, 3-panel
PF9322, 3-panel
PF9332, 3-panel
Conditionnement:
10 pièces
120 pièces
20 pièces
240 pièces
330 pièces
440 pièces
5 pièces
Code produit. 10116544
Marque: 3M™ 7000088722
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux, repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire la formation de buée sur les lunettes.
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
  • Conditionnés individuellement pour éviter toute contamination
  • La toile souple du panneau intérieur garantit un plus grand confort
  • Léger et pliable
  • Tension uniforme des bandeaux réduisant la pression exercée par la sangle
  • La valve Cool Flow centrale réduit l’accumulation de chaleur et facilite la respiration et le refroidissement de l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 10
Certifications/Conformité Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009
Certifications / conformité (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Oui
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions One Size
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau de la couche de filtration Polypropylène
À utiliser avec (application) Agriculture, nettoyage et entretien, démolition
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Polyisoprène
Modèle 9322+, 3-panel
Matériau du couvre-nez Aluminium, polyuréthane
Type de couvre-nez Sculpté
Type d’emballage Individually Packaged
Quantité 10/paquet
Résistant à Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail
Forme Coque
Stérilité Non stérile
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Blue
FDA Cleared Surgical Mask No