Learn More
3M™ Masque antipoussière 3M™ Aura™ série 06900+Gen3
Code produit. 16270252
Click to view available options
Efficacité de filtre:
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Oui
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 16270252
Marque: 3M™ 7100134422
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 06900+Gen3 représente la nouvelle génération de masques respiratoires
  • La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
  • Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
  • Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
  • Les élastiques tressés présentent un code couleur, afin de faciliter l'identification
  • Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
  • Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
  • Protection respiratoire FFP dans les environnements de travail dangereux
  • Fabriqué au Royaume-Uni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Type de produit Pliage à plat
Avec soupape d’expiration Oui
Efficacité de filtre FFP2
Modèle 06923+Gen3
Quantité 10/paquet
Longueur (métrique) 242 mm
Largeur (métrique) 87 mm
Hauteur (métrique) 212 mm
Poids (métrique) 304 g