Learn More
3M™ Masque antipoussière 3M™ Aura™ série 06900+Gen3
Click to view available options
Efficacité de filtre:
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Oui
Conditionnement:
10 pièces
Description
- La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
- Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
- Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
- Les élastiques tressés présentent un code couleur, afin de faciliter l'identification
- Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
- Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
- Protection respiratoire FFP dans les environnements de travail dangereux
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
| Type de produit | Pliage à plat |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Efficacité de filtre | FFP2 |
| Modèle | 06923+Gen3 |
| Quantité | 10/paquet |
| Longueur (métrique) | 242 mm |
| Largeur (métrique) | 87 mm |
| Hauteur (métrique) | 212 mm |
| Poids (métrique) | 304 g |