Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 9630
Antistatique et autoclavable à 121° C. Antidérapante.
Marque:  Abeba™ 9630/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 15683278
  • 57.56€ / 1 paire
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Orange
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36,38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Orange
46
9630