Learn More
Poulten Graf™ Seringue en verre autoclavable
Peut être autoclavée à 134deg;C. Les seringues en verre autoclavables Poulten Graftrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
Marque: Poulten Graf™ 7 10251
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ulSpécification
Autoclavables | |
Seringue | |
100 ml |
Embout Luer | |
1/boîte |