Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression d’adaptateur fileté en PFA Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque:  Cole-Parmer™ MFLX31320-13
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11755099
  • 70.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et utilisez l’écrou pour comprimer afin de former un joint sécurisé
  • Résistance chimique supérieure avec PFA durable
  • Disponibles en variétés mâles et femelles
  • Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
Raccord de compression
PFA
1/boîte
1/2 in NPT(M)
Autoclavables
Tubulure de D.E. de 1/2 po x filetage NPT(M) de 1/2 po
Autoclave ou oxyde d’éthylène