Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression d’adaptateur fileté en PFA Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
58.15€ - 78.60€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PFA |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11755099
|
Cole-Parmer™
MFLX31320-13 |
Tubulure de D.E. de 1/2 po x filetage NPT(M) de 1/2 po | 1/2 in NPT(M) |
70.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740429
|
Cole-Parmer™
31320-53 |
Pour tubulure de 1/4 pouce de D.E. x filetage NPT(F) de 1/4 pouce | NPT(F) 1/4 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11795728
|
Cole-Parmer™
31320-08 |
Tubulure de D.E. de 1/4 po x filetage NPT(M) de 1/8 po | 1/8 in NPT(M) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et utilisez l’écrou pour comprimer afin de former un joint sécurisé
- Résistance chimique supérieure avec PFA durable
- Disponibles en variétés mâles et femelles
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Raccord de compression | |
PFA | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Autoclavables | |
1/boîte |