Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers create a secondary level of protection during aseptic presentation and equipment setup
1545.00€ - 3120.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable jusqu’à 135°C |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Comprend | Indicateur de stérilisation à la vapeur |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17758217
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB24 |
12 in à 20 in |
3120.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17768217
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB30 |
20 in à 26 in |
2180.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17778217
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB36 |
26 in à 30 in |
1680.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17720378
|
Keystone Cleanroom Products
BWLNWB48 |
30 in à 40 in |
1545.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while fill line set-up activities are performed
- Ideal Protective Measures: Left in place while the isolator or cRABS doors are open, and removed via the isolator glove system after the doors are closed
- Eilminates need to cut material and the use of particulate generating autoclave tape
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator Included
- Autoclavable up to 135°C
Specifications
Autoclavable jusqu’à 135°C | |
Bleu | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Sachet en poly thermoscellé |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
Cellulose |