Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques
Garantissent une qualité et des performances constantes. Les pointes automatisées Axygen™ pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques sont fabriquées en PP transparent dans des racks à 96 puits. Options disponibles : non stériles / stériles, avec filtre / sans filtre, à large alésage et avec marquage sur le fond, avec des volumes allant de 50 à 200 μl.
100.73€ - 865.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Déclaration de pureté | Exempts de DNAse et RNAse |
À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
Format | Portoir |
Conditionnement | Portoir pour SBS |
Code produit | Marque | Stérilité | Volume (métrique) | Filtré | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Volume (métrique) | Filtré | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10059499
|
Axygen™
EV-50-R |
Non stériles | 50 μl | Sans filtre | Sans filtre, Round |
605.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12736689
|
Axygen™
EVF-180-R-S |
Stérile | 180 μl | À filtre | À filtre, Round |
695.00€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12746689
|
Axygen™
EVF-205-WB-R-S |
Stérile | 205 μl | À filtre | À filtre, Wide Bore |
865.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12756689
|
Axygen™
EVF-50-R-S |
Stérile | 50 μl | À filtre | À filtre, Round |
695.00€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12752836
|
Axygen™
EV-200-R-S |
Stérile | 200 μl | Sans filtre | Automatisation, Round |
625.00€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10535950
|
Axygen™
EV-200-R |
Non stériles | 200 μl | Sans filtre | Sans filtre, Round |
605.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10810501
|
Axygen™
EV-100-R |
Non stériles | 100 μl | Sans filtre | Automatisation, Round |
590.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11386284
|
Axygen™
EVF-50-R-S |
Stérile | 50 μl | À filtre | À filtre, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11366284
|
Axygen™
EVF-100-R-S |
Stérile | 100 μl | À filtre | À filtre, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11356284
|
Axygen™
EV-50-R-S |
Stérile | 50 μl | Sans filtre | Automatisation, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11336284
|
Axygen™
EV-200-R-S |
Stérile | 200 μl | Sans filtre | Automatisation, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11346284
|
Axygen™
EV-50-R |
Non stériles | 50 μl | Sans filtre | Sans filtre, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11326284
|
Axygen™
EV-200-R |
Non stériles | 200 μl | Sans filtre | Sans filtre, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11376284
|
Axygen™
EVF-180-R-S |
Stérile | 180 μl | À filtre | À filtre, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11306284
|
Axygen™
EV-100-R |
Non stériles | 100 μl | Sans filtre | Automatisation, Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Gamme complète de pointes de pipettes pour systèmes automatisés de manipulation de liquides
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μl
- Compatibles avec :
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
- Zymark™ / Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
- Têtes Biotek™ Precision™ et Precision XS 8 ou 12
- Têtes de dispositifs dynamiques Oasis LM 8 / têtes 96 canaux (vol. standard) et 96 canaux (vol. faible)
Spécification
Transparent | |
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus | |
Portoir pour SBS | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™ / Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dispositifs dynamiques Oasis LM |
Exempts de DNAse et RNAse | |
Portoir | |
96 pointes/rack |