Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
87.00€ - 480.00€
Spécification
Description | Non étanche au gaz |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
Longueur (métrique) | 42 mm |
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Volume (métrique) | 5 μl |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10177210
|
SGE™
001804 |
0,47 mm | 26 G |
480.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10300381
|
SGE™
001810 |
0,63 mm | 23 G |
87.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10380421
|
SGE™
001814 |
0,63 mm | 23 G |
477.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10033672
|
SGE™
001821 |
0,63/0,47 mm | 23 à 26 G |
92.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10759823
|
SGE™
001822 |
0,63/0,47 mm | 23 à 26 G |
445.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges
- Increased operational smoothness
- Color coded syringes by volume
- Range of needle gauge and length options
Spécification
Non étanche au gaz | |
42 mm | |
5 μl | |
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Cône | |
Fixe |