Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marque:  SGE™ 001822
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10759823
  • 445.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Vastes plages de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Seringues avec code couleur par volume
  • Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Spécification
Non étanche au gaz
0,63/0,47 mm
42 mm
5F-AG-0.63/0.47C, 6/boîte
42 mm
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
23 à 26 G
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
5 μl
Cône
Fixe