missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Avelumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Recombinant Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ MA558373

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30283958

  • 477.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Avelumab is a fully human IgG1 anti-PD-L1 monoclonal antibody with potential antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Avelumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Bavencio; MSB0010682; MSB-0010718C
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis