Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Marque: Axygen™ PCR-2CP-RT-C
41.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23272" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.03960kg
Description
Les tubes PCR à paroi fine en PP Axygen avec et sans bouchons sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard et sont disponibles dans un assortiment de couleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation.
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
Transparent | |
125/Bte | |
Tubes PCR 8 barrettes et microplaques PCR 96 puits. Convient également aux PCR par fluorescence, luminescence et en temps réel. | |
PP | |
Bande |
Transparent | |
0,2 ml | |
PP | |
Non stérile | |
Plat | |
Bouchon plat pour tube PCR 8 barrettes |