Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Marque:  Axygen™ PCR-02CP-V
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Code produit. 12587987
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Spécification
Spécification
RNase, DNase, pyrogen-free
Violet
125/Pk.
8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Polypropylene
Strip
Violet
0.2 mL
Polypropylene
Non-sterile
Domed
8-Strip Domed PCR Tube Cap