Learn More
Axygen™ Tubes PCR à barrette de 8 profil bas Axygen™
Les tubes PCR à 8 barrettes à profil bas Axygen™ sont idéaux pour les réactions d’échantillon de faible volume.
Marque: Axygen™ PCR-0108-LP-RT-C
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.72000kg
Description
Les tubes PCR en bandelette de 8 à profil bas Axygen™ conviennent parfaitement aux réactions d’échantillon de faible volume. À l’aide de moules ultrapolis et précis, nos tubes garantissent parfaitement étanche avec un choix de bouchons en barrette. La conception à profil bas permet une réduction du temps de réaction et de l’évaporation en raison d’un volume mort plus faible. Les tubes sont disponibles en blanc et transparents, avec ou sans bouchons. Les tubes sont exempts de DNase et Rnase et apyrogènes.
- La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces
- Idéaux pour les thermocycleurs de 0,1 ml
- Disponibles en blanc ou transparent
- Exempts de DNase / RNase et apyrogènes
- Plage de volumes recommandée : 5 µl à 125 µl
Spécification
Sans RNase ni DNase et apyrogène | |
0,1 ml | |
Thermocycleur de 0,1 ml pour réactions d’échantillon de faible volume | |
Non stérile | |
Plat | |
Tubes PCR à paroi fine en bandelette de 8 avec bouchons en temps réel |
Transparent | |
125/Bte | |
Conique | |
Polypropylène | |
Bande |