Learn More
Axygen™ Tubes PCR à barrette de 8 profil bas Axygen™
Les tubes PCR à 8 barrettes à profil bas Axygen™ sont idéaux pour les réactions d’échantillon de faible volume.
Marque:  Axygen™ PCR-0108-LP-W
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.72000kg
Code produit. 13479808
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
À l’aide de moules ultrapolis et précis, nos tubes garantissent parfaitement étanche avec un choix de bouchons en barrette.
  • La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces
  • Idéal pour les thermocycleurs de 0,1 ml
  • Disponibles en blanc ou transparent
  • Bouchons à barrettes de 8 pour PCR en temps réel optimisés transparents, bouchons à barrettes de 8 bombés et bouchons à barrettes de 8 dépolis plats
  • Certifiées exemptes de DNase / RNase et apyrogènes
  • Plage de volumes recommandée = 5 μl à 125 μl
Spécification
Spécification
RNase, DNase and non-pyrogenic free
0.1 mL
0.1 mL thermal cycler for low sample volume reactions
Non-sterile
Strip
White
125/Pk.
Conical
Polypropylene
Thin Wall 8-Strip PCR Tube