Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif multipuits Axygen™, à profil haut
En PP vierge pour une excellente résistance chimique
Marque: Axygen™ RES-MW8-HP
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.67000kg
Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
- Durables et économiques
- Différents formats pour plusieurs applications
Spécification
ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes | |
80 ml | |
Non stérile | |
25/carton | |
25/boîte | |
8 |
Transparent | |
PP | |
Réservoir de réactif | |
25/Bte | |
10 ml | |
Oui |