Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™, étalonnage 3x4 ALT
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
Marque: Axygen™ AP-250-ALT
Informations supplémentaires : Poids : 0.23940kg
Description
- ISO 17025 pré-étalonné
- Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
- L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Spécification
ISO17025 | |
Axypet™ | |
50 à 250 μl |
1 | |
Pipeteur monocanal | |
1/sachet ; 1/boîte |