Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™, étalonnage 3x4 ALT
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
281.00€ - 311.00€
Spécification
Certifications/Conformité ISO17025
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Axypet™
Type Pipeteur monocanal
Quantité 1/sachet ; 1/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17293614
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-2-ALT
0,1 à 2 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17233604
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-10-ALT
0,5 à 10 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17293624
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-5000-ALT
1 à 5 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17293604
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-10ML-ALT
1 à 10 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17213624
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-20-ALT
2 à 20 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17273624
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-50-ALT
5 à 50 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17253604
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-100-ALT
10 à 100 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17233624
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-200-ALT
20 à 200 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17253624
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-250-ALT
50 à 250 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17273604
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
AP-1000-ALT
100 à 1000 μl Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • ISO 17025 Pre-calibrated
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement (Left handed EZIject button available by special order).
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
Spécification
Spécification
ISO17025
Axypet™
1/sachet ; 1/boîte
1
Pipeteur monocanal