missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZ1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18649200 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18649200 0.02 mL 0.02mL
18673500 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18649200 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2923660.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

AZ1 Polyclonal antibody specifically detects AZ1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AZ1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène 5-azacytidine induced 1, 5-azacytidine-induced protein 1, AZ1, centrosomal protein 131 kDa, centrosomal protein of 131 kDa, Cep131, KIAA1118, pre-acrosome localization protein 1, ZA1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1083 of human AZ1 (NP_001306157.1). IRQEFEDRLAASEEETRQAKAELATLQARQQLELEEVHRRVKTALARKEEAVSSLRTQHEAAVKRADHLEELLEQHRRPTPSTK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22994
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.