Learn More
Azlon™ Barreau d’agitation avec tiges de récupération magnétiques Azlon™
Utilisez ces tiges de récupération magnétiques pour récupérer les barreaux d’agitation dans des liquides sensibles. Les tiges de récupération magnétiques pour barreaux d’agitation Azlon™ sont équipées d’aimants intégrés dans une tige en PTFE.
46.45€ - 52.55€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Revêtement | PTFE |
Diamètre (métrique) | 10 mm |
Matériau | Aimant |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10514355
|
Azlon™
SWN564 |
250 mm |
46.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10400095
|
Azlon™
SWN566 |
350 mm |
52.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez ces tiges de récupération magnétiques pour récupérer les barreaux d’agitation dans des liquides sensibles. Les tiges de récupération magnétiques pour barreaux d’agitation Azlon™ sont équipées d’aimants intégrés dans une tige en PTFE.
- Idéal pour récupérer les barreaux d’agitation magnétique dans des liquides particulièrement sensibles ou corrosifs
- Les tiges de récupération turbo conviennent parfaitement à une utilisation avec les barreaux d’agitation turbo
Spécification
Oui | |
10 mm | |
1/boîte |
PTFE | |
Aimant |