Learn More
Contrôleur de pipette Azlon™
Remplissage facile et précis des pipettes, contrôlé au niveau du pouce par le vide. Le contrôleur de pipettes The Azlon™  utilise un nouvel ensemble de de vanne en PTFE et en caoutchouc de silicone pour permettre un contrôle précis du remplissage et du vidage des pipettes.
Marque:  Azlon PFL001N
115.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.16920kg
Code produit. 11303714
  • 256.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Poire pour pipette à gâchette de pouce facile et précise, avec commande de débit d’aspiration. Le contrôleur de pipettes The Azlon™ utilise un nouvel ensemble de vanne en PTFE et en caoutchouc de silicone pour permettre un contrôle précis du remplissage et du vidage des pipettes.
  • Un nouveau distributeur en PTFE et en caoutchouc de silicone contrôle le vide créé en appuyant simplement sur l’ampoule unique en caoutchouc
  • En déplaçant les pipettes avec levier pour pouce de 0,1 ml à 100 ml, il est possible de remplir et de vider facilement et avec précision
  • Les pipettes soufflées sont adaptées en relâchant une petite boule de compression avec le pouce
  • Un filtre à membrane en PTFE remplaçable garantit que le liquide n’est pas aspiré accidentellement dans l’unité (2 fournis)
  • Le filtre et le cône de support de la pipette peuvent être stérilisés par autoclavage
Spécification
Spécification
PVDF, Acier inoxydable
Applications cliniques, hospitalières, biologiques, chimiques, agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légales
0,1 ml à 100 ml
Stérile
Blanc
Pipette à déplacement positif répétitif