Learn More
Contrôleur de pipette Azlon™
Remplissage facile et précis des pipettes, contrôlé au niveau du pouce par le vide. Le contrôleur de pipettes The Azlon™ utilise un nouvel ensemble de de vanne en PTFE et en caoutchouc de silicone pour permettre un contrôle précis du remplissage et du vidage des pipettes.
246.00€ - 256.00€
Spécification
Matériau | PVDF, Acier inoxydable |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Applications cliniques, hospitalières, biologiques, chimiques, agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légales |
Volume (métrique) | 0,1 ml à 100 ml |
Type | Pipette à déplacement positif répétitif |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303714
|
Azlon
PFL001N |
Blanc |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11930885
|
Azlon
PFL001B |
Bleu |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Poire pour pipette à gâchette de pouce facile et précise, avec commande de débit d’aspiration. Le contrôleur de pipettes The Azlon™ utilise un nouvel ensemble de vanne en PTFE et en caoutchouc de silicone pour permettre un contrôle précis du remplissage et du vidage des pipettes.
- Un nouveau distributeur en PTFE et en caoutchouc de silicone contrôle le vide créé en appuyant simplement sur l’ampoule unique en caoutchouc
- En déplaçant les pipettes avec levier pour pouce de 0,1 ml à 100 ml, il est possible de remplir et de vider facilement et avec précision
- Les pipettes soufflées sont adaptées en relâchant une petite boule de compression avec le pouce
- Un filtre à membrane en PTFE remplaçable garantit que le liquide n’est pas aspiré accidentellement dans l’unité (2 fournis)
- Le filtre et le cône de support de la pipette peuvent être stérilisés par autoclavage
Spécification
PVDF, Acier inoxydable | |
Applications cliniques, hospitalières, biologiques, chimiques, agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légales | |
Pipette à déplacement positif répétitif |
Stérile | |
0,1 ml à 100 ml |