Learn More
Dessiccateur à vide en polycarbonate Azlon™ avec robinet d’arrêt
Durable avec résistance élevée aux chocs et résiste aux pressions de vide élevées en toute sécurité
443.00€ - 475.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PC |
Type de produit | Dessiccateur à vide |
Comprend | Robinet d’arrêt |
Quantité | 1 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) de la plaque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) de la plaque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12060253
|
Azlon
DWA215 |
215 mm | 205 mm | 262 mm |
443.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12080253
|
Azlon
DWA245 |
245 mm | 236 mm | 296 mm |
475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Durable avec une résistance élevée aux impacts et résiste en toute sécurité aux pressions de vide élevées
- Couvercle et base en polycarbonate transparent
- Durable avec résistance élevée aux chocs
- Résiste aux pressions de vide élevées en toute sécurité
- La plaque en céramique permet l’utilisation de creusets incandescents
Spécification
Transparent | |
Dessiccateur à vide | |
1 / boîte |
PC | |
Robinet d’arrêt |