Learn More
Azpack™ Huile d’immersion
Trois types disponibles pour microscopie classique ou par fluorescence. L’huile d’immersion Azpack™ Cargille™ est fournie avec une liste de propriétés physiques et optiques.
72.80€ - 122.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Microscopie optique ou par fluorescence |
---|
Code produit | Marque | Type | Viscosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Viscosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11338113
|
Azpack™
11338113 |
Type B | 1 250 cS | 120 mL |
72.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11358113
|
Azpack™
11358113 |
Type FF | 170/boîte | 120 ml |
122.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fournie avec une liste de propriétés physiques et optiques
- Pour la microscopie optique ou par fluorescence
Specifications
Microscopie optique ou par fluorescence |