Learn More
Azurocidin/CAP37/HBP Antibody (B-K37), FITC, R&D Systems™
Code produit 18604537 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604537 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604537 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314596F
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Azurocidin/CAP37/HBP
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone B-K37
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Azurocidin/Cap37/HBP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 566
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus