Learn More
Bollé Safety Produits/kits de nettoyage pour verres B-Clean
3.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23287" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23287" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Type de produit:
Distributeur de lingettes
Kit anti-buée
Lingettes de nettoyage à sec multifonctions
Pulvérisateur anti-buée
Pulvérisateur nettoyant pour lentilles
Station de nettoyage
Volume (métrique):
30 mL
50 ml
250 ml
500 mL
Description
- Sans alcool ni silicone
- La formule à base d’eau garantit un nettoyage et une protection parfaits pour vos lunettes et lunettes de protection
Spécification
Type de produit | Pulvérisateur nettoyant pour lentilles |
Description | Accessoires de nettoyage de verres |
Volume (métrique) | 50 ml |