missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B220/CD45R Rabbit anti-Mouse, Clone: RA3-6B2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
267.00€ - 611.00€
Spécification
| Antigène | B220/CD45R |
|---|---|
| Clone | RA3-6B2 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18352593
|
Novus Biologicals
NBP3-11980-0.025MG |
0.025 mg |
267.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18350852
|
Novus Biologicals
NBP3-11980-0.2MG |
0.2 mg |
611.00€
0.20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
B220/CD45R Monoclonal antibody specifically detects B220/CD45R in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ImmunofluorescenceSpécification
| B220/CD45R | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Mouse | |
| B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide | |
| This antibody was raised in Lou-M rats using a popliteal lymph node immunisation and fusion protocol | |
| Primary |
| RA3-6B2 | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| PBS | |
| 5788 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit