missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
B7-H3/CD276 Monoclonal antibody specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
| Antigène | B7-H3/CD276 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 185504 |
| Conjugué | PE-Cyanine5.5 |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H3, Leu29-Pro245, Accession # NP_079516 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?