Learn More
Honeywell™ Chaussures BACOU HALTICA S3
Les chaussures Honeywell™ BACOU HALTICA S3 sont dotées de dessus en cuir pleine fleur résistant à l’eau et de semelles anti-perforation en acier inox.
Marque: Honeywell™ 6246113-41/7
Informations supplémentaires : Poids : 1.47000kg
Description
- Le dessus en cuir pleine fleur résistant à l’eau offre de grandes résistance et flexibilité
- Le système de coutures qui se chevauchent empêche le liquide de pénétrer dans les chaussures
- La doublure anti-bactérienne avec une structure 3D présente une ultra-respirabilité et des propriétés de séchage rapide
- La bande latérale rétro-réfléchissante a une grande visibilité dans les environnements sombres
- Le collier de cheville et la languette rembourrés s’adaptent à la forme du pied de l’utilisateur, ce qui garantit le confort lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
- Les soufflets étanches latéraux réduisent la quantité de poussière entrant dans les chaussures
- Excellente isolation des pieds par rapport à la chaleur (HI) et au froid (CI)
- Semelle intermédiaire : Acier inoxydable : technologie efficace couvrant le panel de risques le plus étendu. Résistance à la perforation : plus de 1100 N avec une pointe de 4,5 mm.
- Supérieur : Cuir pleine fleur résistant à l’eau. Collier de cheville et languette rembourrés. Soufflets étanches latéraux. Doublure anti-bactérienne avec une structure 3D. Bande latérale rétro-réfléchissante.
- Embout de sécurité : Embout de sécurité 200J SPACIUM™ dans le polymère injecté. Non métallique : 50 % plus léger que l’acier. Extra-large pour un plus grand confort : convient à tous les types de pieds. Non magnétique. Isolation thermique. Inaltérable.
- Semelle intérieure : Mousse en PU double densité pour une utilisation intensive. Amovible pour un entretien facile. Antibactérienne pour une durée de vie plus longue et pour prévenir les odeurs désagréables. Antistatique pour une efficacité optimale. Coussinets de talon confortables. Canaux d’évacuation.
- Semelle extérieure : Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de densité de confort : 0,5 (garantit légèreté et flexibilité, assure l’absorption des chocs et protège contre les changements de température). Couche de densité de la semelle extérieure : 1 (résistance à l’abrasion, au mazout et à la graisse). Haute résistance au patinage grâce à une conception de cale bien définie, à un nettoyage large, profond et automatique. Certification SRC : SRA : sur plaques en céramique : plate 0,45 (norme minimale : 0,32) de talon 0,46 (norme minimale : 0,28) / SRB : sur le plancher d’acier : plat 0,24 (norme minimale : 0,18), talon 0,24 (norme minimale : 0,13). Capacité d’absorption d’énergie > 20 joules. Excellente résistance à l’abrasion : perte de volume < 150 mm3 (avec une charge de 10 N = 1 kg). Extension avant déchirure : 650 %. Résistance optimisée à la flexion répétée de > 60 000 (standard > 30 000). Résistance aux acides et aux alcalis : concentrations limitées à faibles.
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC | |
Cuir | |
Acier inox et PVDF |
Noir | |
41 | |
Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm |